Learn More
BRAND™ Borosilicate Glass Filter Flask
Lateral socket for vacuum tubing with outer diameter 15-18 mm
Marca: BRAND™ 73719
55.98 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47000kg
Descrizione
Specifica
Clear | |
500 mL | |
Borosilicate Glass | |
Lateral socket |