Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato con tappo
Graduazioni in ceramica blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato con tappo Fisherbrand™ rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
62.63 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31320kg
Descrizione
Imprinted with blue ceramic graduations for enhanced visibility. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Stopper provide a reliable solution for measuring and mixing liquids in a laboratory.
- Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
- Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
- Class B
- Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifica
Blue | |
Hexagonal | |
Vetro borosilicato | |
Classe B | |
26 mm | |
Tappo | |
Tappo | |
1 ml |
Graduated Measuring Cylinder | |
±1 ml | |
ISO 4788 | |
100 ml | |
260 mm | |
Ceramica blu | |
Polipropilene | |
Sì |