Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato in vetro borosilicato con tappo
Graduazioni in ceramica blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato con tappo Fisherbrand™ rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
139.62 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.68290kg
Codice prodotto. 12055645
  • 171.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Imprinted with blue ceramic graduations for enhanced visibility. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders with Stopper provide a reliable solution for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Features: sturdy hexagonal base, blue ceramic markings, wide range of capacities
  • Hexagonal Stopper: heavy duty blue polypropylene with tight fit for mixing
  • Class B
  • Complies: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Specifica
Specifica
Blue
Hexagonal
Vetro borosilicato
Classe B
61 mm
Tappo
Tappo
10 ml
Graduated Measuring Cylinder
±10 ml
ISO 4788
1000 ml
470 mm
Ceramica blu
Polipropilene