Learn More
Brand™ Coperchi in vetro borosilicato per emocitometro
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 8255. I coperchi in vetro borosilicato per emocitometro BRAND™ differiscono da quelli comuni per la smerigliatura piana e la superficie lucida Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
219.00€ - 285.86€
Specifica
Product Type | Coprivetrino per emacitometro |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10101731
|
Brand™
723014 |
24 mm | 24 mm |
285.86€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10663972
|
Brand™
723015 |
20 mm | 26 mm |
219.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Realizzati in vetro borosilicato.
- Conformi agli standard DIN ISO 8255 .
- Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
- Indice di rifrazione ne = 1.52 ± 0.01,
- Numero Abbe ve = 56.5 ± 0.5.
- Tolleranza alla planarità ± 3 μm.
- Si differenziano dai vetri di copertura ordinari per il loro fondo liscio e la superficie lucidata.
- 2 vetri di copertura confezionati in una busta di plastica, separati da fogli in tessuto.
Specifica
Coprivetrino per emacitometro | |
Vetro borosilicato | |
0.4 mm |