Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato con scala graduata
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Fisherbrand™ a collo stretto in vetro borosilicato presentano una forma conica e sono graduate.
22.07€ - 171.67€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 1773 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Forma | Conico |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Stretto |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15409103
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
58.60€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15459103
|
Fisherbrand™
|
2000 mL |
29.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15469103
|
Fisherbrand™
|
3000 mL |
66.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15479103
|
Fisherbrand™
|
5 L |
109.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15419103
|
Fisherbrand™
|
200 mL |
62.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15429103
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
67.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11952233
|
Fisherbrand™
|
300 ml |
65.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15439103
|
Fisherbrand™
|
500 mL |
88.08€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15449103
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
159.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15499093
|
Fisherbrand™
|
50 mL |
83.05€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11982233
|
Fisherbrand™
|
2000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11992203
|
Fisherbrand™
|
3000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Fiasche Erlenmeyer, graduate.Specifica
ISO 1773 | |
Conico | |
Stretto |
Vetro borosilicato | |
Yes |