Learn More
Fisherbrand™ Montavetrini in vetro borosilicato nr. 1
In vetro borosilicato. I coprivetrini rettangolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in una varietà di misure. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
2.68€ - 4.45€
Specifica
Product Type | Vetrino coprioggetto |
---|---|
Forma | Rettangolare |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12343128
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 26 mm | Da 0.13 a 0.17 mm |
3.40€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12353128
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 32 mm | Da 0,13 a 0,17 mm |
2.68€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12363128
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 40 mm | Da 0.13 a 0.17 mm |
2.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12373128
|
Fisherbrand™
|
22 mm | 50 mm | Da 0.13 a 0.17 mm |
3.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12383138
|
Fisherbrand™
|
22mm | 50mm | 0.16 to 0.19mm |
4.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12393128
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 32 mm | Da 0,13 a 0,17 mm |
2.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11348503
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 40 mm | Da 0.13 a 0.17 mm |
3.55€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12303148
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 50 mm | Da 0.16 a 0.19 mm |
4.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Realizzati in vetro borosilicato
- Forma rettangolare
- Disponibili in una varietà di misure
- Confezionati in scatole di plastica per prevenire rotture
Specifica
Vetrino coprioggetto | |
Rettangolare | |
Vetro borosilicato |