Learn More
Fisherbrand™ Becher alto in vetro borosilicato
Con graduazioni e beccuccio per facilità di travaso. Il becher alto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è disponibile in numerosi formati.
24.85€ - 132.00€
Specifica
Colore | Traslucido |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
Finitura | Opaco |
Include | Beccuccio |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15499083
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
50.25€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15409093
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
60.75€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15419093
|
Fisherbrand™
|
150 ml |
63.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15429093
|
Fisherbrand™
|
250 ml |
58.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15439093
|
Fisherbrand™
|
400 ml |
64.19€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15449093
|
Fisherbrand™
|
600 ml |
66.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15459093
|
Fisherbrand™
|
800 ml |
119.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15469093
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
132.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15479093
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
24.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15489093
|
Fisherbrand™
|
3000 ml |
48.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11912213
|
Fisherbrand™
|
5000 ml |
86.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11902233
|
Fisherbrand™
|
2000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11992223
|
Fisherbrand™
|
1000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15283189
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Vetro borosilicato
- Alto
- Con scala graduata
- Con beccuccio
- Prodotto secondo standard ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Traslucido | |
Opaco | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Alto |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
Beccuccio | |
Sì | |
Graduazione in bianco |