Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato
Thick-walled for particularly good mechanical resistance.
Marca: DWK Life Sciences A516016000621
25.40 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.97200kg
Descrizione
- DIN 12395
- Excellent resistance to thermal shock
- Autoclavable
- Glass type I complies with USP/EP
Specifica
Provetta per analisi | |
Wall thickness of 0.5 to 0.6mm | |
Borosilicate Glass | |
Sì |
16 mm | |
160 mm | |
Confezione da 100 | |
Autoclavable |