Learn More
Fisherbrand™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Introduzione delle polveri mediante il gambo tubolare. Gli imbuti di pesatura in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per la pesatura di piccole quantità di polveri.
13.10€ - 29.15€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per pesare piccole quantità di polvere |
Product Type | Imbuto per pesatura |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11572902
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 3 ml |
26.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11582902
|
Fisherbrand™
|
85 mm | 6 ml |
29.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11592902
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 10 ml |
13.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ideali per la pesatura di piccole quantità di polveri. Le polveri possono essere introdotte mediante il gambo tubolare.Specifica
Vetro borosilicato | |
Ideale per pesare piccole quantità di polvere | |
Imbuto per pesatura |