Learn More
Fisherbrand™ Imbuto in vetro borosilicato
Imbuto liscio in vetro borosilicato. L'imbuto in vetro borosilicato Fisherbrand™ è ideale per il travaso di liquidi in applicazioni di laboratorio.
19.80€ - 191.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Diametro (sistema metrico) gambo | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore | Diametro (sistema metrico) gambo | Lunghezza (sistema metrico) gambo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11592423
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 12mm | 110mm |
41.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11512433
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 24mm | 180mm |
75.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11502433
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 19mm | 150mm |
19.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11572423
|
Fisherbrand™
|
55 mm | 8mm | 60mm |
28.95€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11582423
|
Fisherbrand™
|
75 mm | 9mm | 80mm |
191.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Imbuto liscio in vetro borosilicato.Specifica
Vetro borosilicato |