Learn More
Fisherbrand™ Flacone e agitatore a rulli per provette, velocità variabile tra 5 e 80 giri/min, display digitale
Sleek and compact bottle/tuberoller is capable of rolling multiple sizes of tubes or bottles.
Marca:  Fisherbrand™
1203.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21970" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.75900kg
Codice prodotto. 15376617
  • 1370.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable speed to accomodate a variety of applications
  • Stackable unit to save some bench space
  • CO2 resistant, optional remote control to operate while in incubator or Biosafety cabinet
  • Speed range: 0.5 to 80rpm
  • Ambient Temperature: 4°C to 60°C
  • Six rollers standard, up to 11
  • Continuous mode
  • Power supply: AC100-240V, 50-60Hz
  • Timing Range: 0-999 min or continuous run
  • Available Tubes or Bottles Max.: 120 mm bottles; tubes
  • New weight:  6.5 Kg
Specifica
Specifica
6.5 kg
4°C to 60°C
402 x 360 x 72 mm
6 rollers standard, up to 11 can be added
0.5 to 80 rpm
10 W
≤95%