Learn More
Thermo Scientific™ Rullo per flaconi/provette
In grado di accogliere provette o flaconi di dimensioni diverse, con controllo digitale della velocità tra 1 e 80 gir/min, sicuro per l'uso in CO2 e/o in ambienti umidi.
1007.00€ - 1260.00€
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) | 6.5 kg |
---|---|
Intervallo di velocità | Da 1 a 80 rpm |
Requisiti elettrici | Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz |
Tensione | CA da 100 V a 240 V |
Temperature Range (Metric) | Da 4° a 60 °C |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di velocità | Temperature Range (Metric) | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di velocità | Temperature Range (Metric) | Requisiti elettrici | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15258854
|
Thermo Scientific™
88881004 |
Da 1 a 80 rpm | Da 4° a 60 °C | Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz | Set di cavi con varie spine |
1260.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15248854
|
Thermo Scientific™
88881003 |
1 to 80 rpm | 4°C to 60°C | 100/240 V, 50/60 Hz | US Plug |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Il design compatto e sottile è in grado di far ruotare provette o flaconi di varie dimensioni, è caratterizzato da una velocità controllata digitale che varia da 1 a 80 giri/min ed è sicuro per l'uso in ambienti umidi e/o esposti a CO2. Il kit di sovrapposizione opzionale consente di impilare due elementi e ottimizzare lo spazio sul banco o nell'incubatore. Controllo senza interferenze dei campioni in incubazione con il telecomando opzionale, che aggiunge anche una funzione di timer. Gli O-ring garantiscono una rotazione uniforme delle provette.
- La velocità regolabile consente l’impiego in un’ampia gamma di applicazioni
- Il design anticorrosivo e resistente all’usura consente l’utilizzo in ambienti umidi ed esposti a CO2
- I rulli regolabili ne consentono l’utilizzo con provette/recipienti di varie dimensioni
- Il kit di sovrapposizione consente di impilare due unità, consentendo di risparmiare spazio prezioso sul banco
- Il telecomando opzionale facilita l’utilizzo dell’unità quando si trova nell’incubatore e aggiunge la funzione di timer
Gli O-ring garantiscono una rotazione uniforme delle provette
Garanzia: 2 anni
Specifica
6.5 kg | |
Da 100 a 240 V CA 50/60 Hz | |
Da 4° a 60 °C | |
Rulli | |
cCSAus, CE | |
50/60 Hz | |
≤ 4.72 pollici | |
≤ 120 mm | |
2.8 pollici | |
14.2 in. | |
14.9 pollici | |
14.3 libbre | |
Bottle, Tube Roller | |
≤95% | |
Due sovrapposte con kit opzionale | |
Resistente a ≤ 95% di umidità e CO2 |
Da 1 a 80 rpm | |
CA da 100 V a 240 V | |
10 w | |
14.3 libbre | |
39.2°F to 140°F | |
1.1 pollici | |
28 mm | |
14.2 x 14.9 x 2.8 pollici (360 x 378 x 72 mm) | |
72 mm | |
360 mm | |
378 mm | |
6.5 kg | |
Indicatore della velocità di rotazione a LED | |
È possibile aggiungere da 6 fino a 11 tamburi standard | |
Da 0 a 999 min. o in continuo | |
2 anni |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.