Learn More
Brady™ Cartucce di etichette BMP™ 21 ID Pal™: Nastro di pellicola in poliestere trasparente
Il nastro di pellicola è utile per diverse applicazioni di etichettatura. Le cartucce di etichette BMP™ per BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, LABPAL sono ideali per centrifughe, provette per PCR ed Eppendorf, provette coniche e grandi, fiale e provette criogeniche.
41.20€ - 74.50€
Specifica
Certificazione/Conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanente, Permanent |
Colore | Bianco, White |
Finitura | Opaco |
Formato | Cartuccia, etichetta |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12837268
|
Brady™
110931 |
1 rullo/i | 21 ft. | 0.3 in. |
41.20€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11583894
|
Brady™
110932 |
1 rullo/i | 21 ft. | 0,5in. |
60.20€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11593894
|
Brady™
110933 |
1 rullo/i | 21 piedi | 0.75 pollici |
74.50€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Use this film tape for a variety of labeling applications. BMP™ Label Cartridges for BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL are ideal for centrifuge, Eppendorf and PCR tubes; conical and large tubes; cryo tubes and vials.
- Altamente adesivo
- Traslucido
- Finitura lucida
- Perfetto per autoclavaggio e impieghi a temperature inferiori al punto di congelamento
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Bianco, White | |
Cartuccia, etichetta | |
Cartuccia di etichette | |
M210 Label Printer, M210-LAB Label Printer, M211 Label Printer, BMP™21 LAB Label Printer, BMP™21-PLUS Label Printer | |
21 ft. | |
6.4 cm |
Permanente, Permanent | |
Opaco | |
Poliestere | |
Identificazione generale, identificazione in laboratorio, fiala, piastra a pozzetti | |
1 rullo/i | |
21 ft. |