Learn More
Brady™ Etichette per stampante portatile BMP™21 e per stampanti ID PAL™ e LABPAL™
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre
53.95€ - 63.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrilico |
Colore | Bianco |
Finitura | Opaco |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15318982
|
Brady™
121016 |
0.75 in. | 19.05 mm |
63.00€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15308982
|
Brady™
121015 |
0.5 in. | 12.70 mm |
53.95€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For general identification, laboratory identification, panel identification and plate
- In pellicola di polipropilene B-7425 o di vinile B-595 con adesivo permanente sensibile alla pressione
- Disponibilità di diversi colori
Compliance
Conforme alla Direttiva RoHS
Specifica
RoHS | |
Bianco | |
Polipropilene | |
Identificazione in generale, identificazione in laboratorio, identificazione per pannelli e piastre | |
Rotolo da 2000 | |
Da -80 a 70 °C | |
6.4 m |
Acrilico | |
Opaco | |
Etichetta per stampante | |
Stampante portatile BMP™21, stampante ID PAL e LABPAL | |
Da -112 a 158 °F | |
0.004 in. | |
21 piedi |