Learn More
BRAND™ Four-Clear Sided Disposable Polystyrene Cuvettes for Fluorescence
German manufactured premium cuvettes
19.10€ - 85.80€
Specifica
Tipo | Fluorimeter Cuvette |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 2.5 to 4.5 mL |
Materiale | Polystyrene |
Lunghezza (sistema metrico) | 12.5mm |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15520814
|
BRAND™
759030 |
100 |
19.10€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15633997
|
BRAND™
759035 |
500 |
85.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- BRAND premium quality four sided clear disposable cuvettes for best results in fluorescence applications.
- Choose polystyrene for general purpose requirements in the visible range (340-800nm).
- Choose proprietary UV-plastic cuvettes with virtually no autoflourescence for best signal to noise ratio for assays in the 230-800nm range.
- 10mm lightpath to fit most fluorimeters.
Specifica
Fluorimeter Cuvette | |
Polystyrene | |
10 mm | |
12.5 mm |
2.5 to 4.5 mL | |
12.5mm | |
45 mm | |
fluorimetria |