Learn More
BRAND™ Pellicole e tappetini di tenuta per piastre per PCR BRAND™ PCR
Sigilla in modo sicuro le piastre a più pozzetti. La pellicola sigillante per piastre autoadesiva può essere applicata direttamente alle piastre e rimossa senza l'uso di costose apparecchiature o può essere applicata con un rullo in gomma dura per garantire un fissaggio sicuro e uniforme della pellicola alla piastra.
57.00€ - 205.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Da utilizzare con (applicazione) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10655861
|
BRAND™
781390 |
Polipropilene | ELISA, PCR | 100 fogli |
142.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10135623
|
BRAND™
701370 |
Polipropilene/polietilene | Automation | 50 fogli |
192.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10185763
|
BRAND™
701371 |
Vinile | Conservazione, misurazioni di fluorescenza | 50 fogli |
68.60€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10145813
|
BRAND™
701372 |
Vinile | Misurazioni di luminescenza | 50 fogli |
57.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11673119
|
BRAND™
701367 |
Polypropylene | Storage | 100 Sheets |
123.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15660499
|
BRAND™
701374 |
Vinyl | Automation | 100 |
169.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10135371
|
BRAND™
701364 |
Permeabile al gas | Per piastre per screening HTS (High-Throughput Screening) | 100 fogli |
125.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10767564
|
BRAND™
781391 |
Poliestere | ELISA, PCR in tempo reale | 100 fogli |
205.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10182962
|
BRAND™
781381 |
Alluminio | Conservazione a freddo | 100 fogli |
150.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10599892
|
BRAND™
701365 |
Rayon | Cell and tissue culture | 50 fogli |
113.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Si applica agevolmente alle piastre e si rimuove senza l’utilizzo di apparecchiature costose.
- L’applicazione con rullo gommato duro assicurerà il fissaggio sicuro e uniforme della pellicola alla piastra.
- Le pellicole sigillanti sono disponibili in diversi materiali particolarmente idonei alla conservazione, agli immunodosaggi o alle colture cellulari e di tessuti:
- Polietilene
- Poliestere
- Alluminio
- Rayon
- Polipropilene
- Vinile
Specifica
Pellicola sigillante |