Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
28.15€ - 57.10€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 0.5 - 20 μl |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free |
Product Code | Brand | Formato | Stile punta | Imballaggio | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Formato | Stile punta | Imballaggio | Price | Quantity & Availability | |||
15164887
|
BRAND™
732004 |
Bulk | Puntale | Bulk, 1 bag of 1000 each |
40.75€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15114897
|
BRAND™
732024 |
Bulk | Puntale | Bulk xxl, 10 bagss of 1000 each |
28.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15104907
|
BRAND™
732104 |
Refill unit | Puntale | 10 TipRacks, 96 each. (Refill units for TipBox racks.) |
57.10€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15184907
|
BRAND™
732204 |
Racked, TipBox | Slender | TipBox, 5 boxes, 96 each |
49.90€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15174927
|
BRAND™
732304 |
Rack | Low Retention, Slender | TipBox, 5 boxes, 96 each |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15194917
|
BRAND™
732244 |
Refill | Slender | TipStack, 2 x 5 refills, 96 each |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
- Polipropilene ad elevata purezza non sterile, privo di oleamide e diHEMDA.
- Le graduazioni a 2 μl e 10 μl consentono una rapida valutazione dei volumi.
- Il design sottile consente il pipettaggio in microprovette e micropiastre senza sfiorare le pareti.
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o ultra ridotta.
- Disponibili in stock o nei pratici formati rack-and-stack.
Puntali a ritenzione ultra ridotta
- Realizzati tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato.
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale.
- Riduce la perdita del campione e offre una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici.
- Per campioni biologici che contengono detergenti come Triton™ X-100, SDS, Tween, ecc.
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà dei materiali.
Specifications
0.5 - 20 μl | |
Incolore | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Polipropilene |
Non sterile | |
Autoclavable | |
Yes | |
2, 10μL |