Learn More
BRAND™ Burette digitali per flaconi BRAND™ Titrette™
Precisione e accuratezza nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Le burette digitali per bottiglie BrandTech™ BRAND™ Titrette™ sono adatte alla maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l. Per applicazioni generiche in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora.
Marca:  BRAND™ 4760161
880.28 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.07100kg
Codice prodotto. 10703354
  • 1180.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie “AAA”, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso. I modelli con interfaccia RS-232 comprendono cavo con connettore e software su CD.
Descrizione
Descrizione
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
La buretta BRAND Titrette fornisce accuratezza e precisione nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Adatta per la maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/L; ideale per applicazioni generali in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora. La buretta Titrette consente di eseguire le titolazioni di routine in modo rapido, accurato e semplice.
  • Funzionamento regolare per titolazioni goccia a goccia eccezionalmente sensibili
  • Nessun rischio di fuoriuscite durante il travaso
  • Nessun errore di lettura del menisco
  • Passaggio automatico tra riempimento e titolazione
  • Conforme alle tolleranze per burette in vetro di classe A determinate dagli standard ISO e ASTM
  • Interfaccia RS-232 opzionale disponibile per la trasmissione diretta dei dati a un PC
  • Possibilità di impiego in numerose applicazioni, tra cui chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo o in laboratorio
Order Info
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add “DKD” at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Specifica
Specifica
0.06 %
DIN EN ISO 385, ASTM E287
50 ml
Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso.
Buretta digitale per flaconi
Vetro
Ideale per chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo
0.02 %