Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
Per piastre PCR a 96 pozzetti, strisce di provette e provette singole da 0.2 ml per una facile manipolazione. La scatola/rack PCR BrandTech™ è contrassegnata con caratteri alfanumerici per l'identificazione del campione ed è impilabile (senza coperchi). La scatola PRC contiene inoltre il rack per la conservazione e resiste a temperature da -80 °C a +121 °C.
Marca: BRAND™ 781362
37.50 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29160kg
Descrizione
- Per il mantenimento sicuro delle piastre in PCR da 96 pozzetti in PCR, strip di provette e singole provette da 0.2 ml per una maggiore maneggevolezza.
- Con marcatura alfanumerica per l'identificazione dei campioni, impilabile (senza coperchi).
- La scatola in PCR mantiene il rack per la conservazione ed è resistente a temperature da 80°C a +121°C.
Specifica
Autoclavable | |
Scatola/rack | |
Polipropilene | |
98 mm |