Learn More
Steris™ Provette Browne™ Control™
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
44.80€ - 71.75€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore di carichi porosi |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |
Product Type | Provetta di controllo Browne |
Quantità | Confezione da 100 |
Indicatore di sterilizzazione | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12715335
|
Steris™
7302AB |
Puntino giallo |
53.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12725335
|
Steris™
7303AB |
Puntino verde |
46.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12705335
|
Steris™
7301AB |
Puntino nero |
71.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12745335
|
Steris™
7305AB |
White Spot |
44.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Test the efficacy of an autoclave using Browne™ Control™ Autoclave Indicator Valves. These tubes contain heat-sensitive dyes that change color after sufficient time at the autoclave's desired temperature.
- The use of TST Control™ emulating Indicators is recommended for monitoring porous load steam sterilization processes
- Various colors
- Glass tubes
Specifica
Per il monitoraggio dei processi di sterilizzazione a vapore di carichi porosi | |
Provetta di controllo Browne | |
Sì |
Autoclave | |
Confezione da 100 | |
Vapore, calore secco |