Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti per sililazione TMCS BSTFA + 1%
Ideal for difficult-to-silylate compounds, the Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent is derivatizing compounds.
Marca: Thermo Scientific™ TS-38832
Dettagli aggiuntivi : CAS : 75-77-4 Peso : 0.02700kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
Use Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10% TMCS Silylation Reagent for analytes that are difficult to silylate. Stronger than BSTFA alone, this catalyzed formulation is ideal for derivatizing compounds such as fatty acid amides and slightly hindered hydroxyls for GC analysis.
- Excellent for derivatizing fatty acid amides, slightly hindered hydroxyls and other compounds
- Catalyzed formulation is stronger than BSTFA alone
Specifica
GC | |
BSTFA +1% TMCS; 10 g | |
10 g |
98 to 100, 0.1 to 1% | |
2°C to 8°C | |
BSTFA +1% TMCS |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
- MIXTURE LIST-Contiene: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.