Learn More
BTX™ BTXPress™ Electroporation Buffer Kit
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
620.00€ - 1170.00€
Specifica
Content And Storage | 2°C to 8°C |
---|---|
Tipo di cellula | Mammalian |
Promotore | None (Promoterless) |
Transfection Technique | Electroporation |
Da utilizzare con (applicazione) | Transfection via Electroporation |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | N. di reazioni | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | N. di reazioni | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15497340
|
BTX™
450803 |
5 mL | 50 | Individually wrapped 2 mm Cuvettes |
845.00€
1 set |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15427350
|
BTX™
450806 |
10 mL | 100 | 2 mm Cuvettes |
1170.00€
1 set |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15407350
|
BTX™
450804 |
5 mL | 20 | Kit, cuvettes individually wrapped |
620.00€
1 set |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15437350
|
BTX™
450807 |
10 mL | 40 | 4 mm Cuvettes |
980.00€
1 set |
Spedizione stimata: 15-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
BTXPress™ Electroporation Solution is the first electroporation reagent that meets all of your high performance transfection needs without sacrificing control over your experiment or your budget. It offers increased numbers of transfections per kit compared to other commercial alternatives, providing higher value to you. As a universal solution, the BTXPress™ Electroporation Solution can be used in other electroporators, including the Amaxa™, to deliver similar results without the typical high cost associated with these buffer kits. The BTXPress™ Electroporation Solution is offered as a kit including the BTX™ cuvettes Plus with transfer pipettes or as a buffer alone.
- Efficient electroporation transfection
- High efficiency transfection of difficult cell lines
- High cell viability
- Low toxicity resulting in improved cell viability
- Single buffer for all cell types
- One buffer used in place of standard electroporation buffers for all mammalian cell types
Specifica
2°C to 8°C | |
None (Promoterless) | |
Transfection via Electroporation | |
Electroporation Buffer |
Mammalian | |
Electroporation | |
BTX Electroporation | |
Sterile |