Learn More
Thermo Scientific™ Buckets and Lids for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 4-Place Swinging Bucket Rotor 75-002-000
For use with Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R Centrifuges when equipped with 4-Place Swinging Bucket Rotor 75-002-000.
209.00€ - 740.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TTH-400 swing bucket rotor |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11886510
|
Thermo Scientific™
75002004 |
Round cap for 400mL bucket, pair |
209.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10317552
|
Thermo Scientific™
75002002 |
400mL Round Bucket |
494.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10246872
|
Thermo Scientific™
75002001 |
150mL rectangular bucket |
740.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For use with Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R Centrifuges when equipped with 4-Place Swinging Bucket Rotor 75-002-000.
Choose rectangular or round buckets.
- Rectangular Bucket (75-002-001) capacity: 150mL
- Round Bucket (75-002-002) capacity: 400mL
- Aerosol-tight lids are suitable for biocontainment use
Order Info
Buckets and lids are sold separately. Buckets are sold individually; order correct quantity for your rotor. Lids are sold in pairs.
Specifica
TTH-400 swing bucket rotor |