Learn More
Buffer concentrate pH 11.00, For 500 ml buffer solution, boric acid / sodium hydroxide solution / potassium chloride, Honeywell Fluka™
for 500 ml buffer solution, boric acid / sodium hydroxide solution / potassium chloride
Marca:  Honeywell Fluka 38750-1EA
77.10 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15625340
  • 81.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Buffer concentrate
11
1 Pc.