Learn More
Buffer concentrate pH 2.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride, Honeywell Fluka™
for 500 ml buffer solution, citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride
Marca:  Honeywell Fluka 38741-1EA
45.83 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Código de producto. 15645320
  • 59.99€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descripción
Descripción
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Especificaciones
Buffer concentrate
2
1 Pc.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales