Learn More
Buffer Solution pH9.00 (Borate), NIST Standard Solution ready to use for pH measurement, Fisher Chemical
64.88 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Specifica
Colore | Incolore |
pH | 9 |
Forma fisica | Liquido |
Quantità | 2.5 L |
Numero MDL | 217672 |
Imballaggio | Flacone in plastica HDPE |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.