Learn More
Atago™ Bulbs
Use this bulb with Atago™ Illuminators for Abbe Refractometers.
Marca:  Atago™ RE1170
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11741579
  • 18.30€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lamp for illuminator
  • 8V
  • 0.15A
  • Available in packs of five
Specifica
Specifica
Bulb
Abbe Refractometers NAR-1T, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T
Lamp for illuminator (8V, 0.15A)
5 Pk.