Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Burner with Tétine Connector without Pilot Light
Reaches temperatures of about 900°C with butane nozzles and about 1000°C on natural gas spouts.
23.95€ - 30.80€
Specifica
Product Type | Bunsen Burner |
---|---|
Include | T-Tine Connector |
N. per confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Diametro (sistema metrico) ingresso esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Tipo di gas | Diametro (sistema metrico) ingresso esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11789767
|
Fisherbrand™
|
Consumption of 144L/hr. | Butano/Propano/LPG | 13 mm |
23.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11779767
|
Fisherbrand™
|
Consumption of 107L/hr. | Naturale/Metano | 9 mm |
30.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11749777
|
Fisherbrand™
|
Consumption of 24L/hr. | Butane, Propane, LPG | 5 mm |
30.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Chrome steel burner
- Cast iron base
- Gas regulation by needle valve
- For use with natural gas or butane/propane
Specifica
Bunsen Burner | |
T-Tine Connector | |
1 Ea. |