Learn More
IKA™ Configurazione completa per agitatore magnetico con piastra in ceramica C-MAG HS 7
Includes an electronic contact thermometer, support rod, boss head clamp, and holding rod in addition to the C-MAG HS 7 magnetic stirrer. IKA™ C-MAG HS 7 Ceramic Plate Magnetic Stirrer Package includes all the parts necessary for heated magnetic stirring in one convenient kit.
Marca: IKA™ 0009015900
903.37 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.27300kg
Descrizione
Package consists of:
- C-MAG HS 7
- ETS-D5 Electronic Contact Thermometer
- H 16 V Support rod
- H 44 Boss head clamp
- H 38 Holding rod
- Ceramic glass plate, offering excellent chemical resistance
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot surface warning indicator to prevent burns
- Stirs volumes up to 10 liters (H2O)
- Digital display
- Digital error display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Specifica
da 100 a 1500 rpm | |
Ceramic | |
1020 w | |
180 mm | |
50/60 Hz | |
C-MAG HS 7 | |
Agitatore magnetico con accessori |
1 | |
230/120/100 V | |
H 105 mm | |
180 mm | |
C-Mag HS7, termometro a contatto ETS-D5, H16V asta di supporto HS7, supporto per asta H16V, asta di sostegno H38, morsetto H44 | |
50°C to 500°C | |
5 kg |