Learn More
Caffeine, 99.7%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
It acts as a stimulant drug and a reversible acetylcholinesterase inhibitor. It plays an important role for the inactivation of Escherichia coli O 157:H 7 in brain heart infusion (BHI) broth. It is also useful for the protection from photodamage after ultraviolet irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Caffeine |
Punto di fusione | 234°C to 236°C |
Densità | 1.23 g/mL |
Punti di ebollizione | 178°C (sublimation) |
Intervallo percentuale saggio | 99.7% |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 17705 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,pyridine and ethyl acetate. Partially soluble in acetone,alcohol and petroleum ether. |
Peso formulazione | 194.19 |
Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.