Learn More
Erlab™ Armadio filtrante per stoccaggio Captair 832BF Midcap
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di prodotti chimici Captair 832 BF Midcap offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. La loro tecnologia si adatta al tipo di prodotto conservato. Gli utenti hanno la migliore visione possibile dei prodotti immagazzinati attraverso le loro porte trasparenti.
Marca:  Erlab™ AB32
Dettagli aggiuntivi : Peso : 110.00000kg
Codice prodotto. 17991672
  • 2473.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Standard di sicurezza: Prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14)
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): L 900 x P 500 x H 2060
  • Portata d'aria 70 m3/h
  • Voltaggio/Frequenza: 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo energetico 35 W
  • Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
  • Porte: acrilico trasparente, resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtrazione al carbone: AS : Per vapori organici - BE : Vapori acidi F : Per vapori di formaldeide - K : Per vapori di ammoniaca
  • Filtrazione del particolato per polveri: HEPA H14: filtrazione con efficienza del 99,995% di particelle di dimensioni superiori a 0,1 μm
  • Doppie ante con ripiani
  • Consegnato con 10 ripiani mobili con vassoio di ritenzione integrato
  • Tappetini assorbenti 2
  • Vani portaoggetti: 2
  • Capacità di stoccaggio: 120 bottiglie di vetro da 1 litro
  • Blocco tasti
  • Elenco dei prodotti chimici: elenco dei prodotti chimici approvati
Specifica
Specifica
Armado a filtrazione
35.4 in.
900 mm
19.7 in.
500 mm
10
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998
81.1 in.
Steel, Polymer
500 x 900 x 2060 mm
White
2060 mm
2