Learn More
Erlab™ Armadio filtrante Captair 834 Smart
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di sostanze chimiche Captair 834 Smart offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. La loro tecnologia si adatta al tipo di prodotto conservato.
3451.00€ - 4872.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 |
---|---|
Colore | White |
Profondità (sistema imperiale) esterno | 26 in. |
Dimensioni (P x L x A) | 660 x 900 x 2140 mm |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 84.3 in. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17901702
|
Erlab™
AB41//03 |
Integrated Retention Tray, Storage for 100 x 1 L Glass Bottles |
3451.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17971662
|
Erlab™
AB41//04 |
8 Fixed Trays, Storage for 120 x 1 L Glass Bottles |
4872.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Standard di sicurezza: prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U17)
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): L 900 x P 660 x H 2140
- Flusso d'aria 220 m3/h / 129 CFM
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
- Consumo energetico 45 W
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Porte: acrilico trasparente, resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Tecnologia di filtrazione 1 colonna che può essere configurata per gestire liquidi, polveri o entrambi
- Seguente configurazione della colonna di filtrazione: filtrazione a carbone per gas e vapori e filtrazione di particolato per polveri
- Sensore di rilevamento per: Tipo S, per solventi / Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeidi
- Sensori porta: allarme se le porte vengono lasciate aperte
- Vani portaoggetti: 2
- Blocco tasti
- Elenco dei prodotti chimici: elenco dei prodotti chimici approvati
- Interfaccia di comunicazione: Quando la luce pulsa: Porte lasciate aperte - Il contenimento è compromesso - Sfondamento del filtro
- APP eGuard: per il controllo remoto per monitorare lo stato dell'armadio di stoccaggio, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi
Specifica
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 | |
26 in. | |
84.3 in. | |
Armado a filtrazione | |
2 |
White | |
660 x 900 x 2140 mm | |
Steel, Polymer | |
35.4 in. |