Learn More
Erlab™ Captair by Erlab™ Stainless Steel Work Surfaces
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Stainless Steel Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
2141.20€ - 2952.10€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13416583
|
Erlab™
I0116050001 |
CaptairFlow 391 ductless fume hoods |
2141.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13436583
|
Erlab™
I0118050001 |
CaptairFlow 483 ductless fume hoods |
2480.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13426583
|
Erlab™
I0120050001 |
CaptairFlow 714 ductless fume hoods |
2952.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- High chemical and mechanical resistance
- Rounded corners to facilitate cleaning operations
- Built in spill tray
Specifica
Stainless Steel |