Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide. I filtri mobili per cappa di aspirazione senza condotto Erlab™ Captair™ consentono di filtrare vapori organici, acidi, di formaldeide e ammoniaca oltre che polveri fini.
398.00€ - 890.40€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di filtro | Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10688990
|
Erlab™
H01074201 |
BE | Per vapori organici e vapori acidi | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
784.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11831545
|
Erlab™
H11074201 |
BE | Per vapori organici e vapori acidi | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12192540
|
Erlab™
H11074301 |
K | Per vapori di ammoniaca | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
890.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12010393
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Per vapori organici | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
530.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11841545
|
Erlab™
H11074101 |
AS | Per vapori organici | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15341191
|
Erlab™
H01074101 |
AS | Per vapori organici | Tutte le cappe di aspirazione Captair |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide.Tipi di filtro disponibili:
- GF4 AS: vapori organici
- GF4 BE +: vapori organici e vapori acidi
- GF4 F: vapori di formaldeide
- GF4 K: vapori di ammoniaca
- GF4 HP: filtro HI4 HEPA per polveri
Specifica
Filtro di ricambio |