Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi in acciaio al carbonio
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
39.65€ - 63.06€
Specifica
Materiale della lama | Acciaio al carbonio |
---|---|
Product Type | Lama bisturi |
Monouso | Sì |
Certificazione/Conformità | BS EN 7740 |
Quantità | Confezione da 100 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11738373
|
Swann-Morton™
0101 |
Nr. 10 | 25 mm |
61.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11748373
|
Swann-Morton™
0103 |
Nr. 11 | 20 mm |
63.06€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11762724
|
Swann-Morton™
0105 |
Nr. 15 | 15 mm |
41.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11772724
|
Swann-Morton™
0106 |
Nr. 20 | 30 mm |
42.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12118931
|
Swann-Morton™
0108 |
Nr. 22 | 40 mm |
43.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11702734
|
Swann-Morton™
0110 |
Nr. 23 | 30 mm |
42.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11782724
|
Swann-Morton™
0107 |
Nr. 21 | 35 mm |
51.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11712734
|
Swann-Morton™
0111 |
Nr. 24 | 35 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Make surgical cuts and repairs using Swann Morton™ Carbon Steel Scalpel Blades in the operating room.
- Carbon steel to BS EN 27740
- Handles and blades sold separately
Specifica
Acciaio al carbonio | |
Sì | |
Confezione da 100 |
Lama bisturi | |
BS EN 7740 |