Learn More
Swann-Morton™ Lama per bisturi sterile in acciaio al carbonio
Use for convenience in user environments: on the ward, in emergency or trauma units or even out in the field with paramedics. Swann Morton™ Carbon Steel Surgical Scalpel Blades come in single peel packs.
42.15€ - 79.30€
Specifica
Materiale della lama | Acciaio al carbonio |
---|---|
Product Type | Lama bisturi |
Sterilità | Sterile |
Certificazione/Conformità | Conformità CE 93/42/CE |
Quantità | Confezione da 100 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11728363
|
Swann-Morton™
0201 |
Nr. 10 |
73.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11877550
|
Swann-Morton™
0223 |
Nr. 18 |
46.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11778363
|
Swann-Morton™
0207 |
Nr. 21 |
50.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11738363
|
Swann-Morton™
0203 |
Nr. 11 |
79.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11758363
|
Swann-Morton™
0205 |
Nr. 15 |
42.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11798363
|
Swann-Morton™
0210 |
Nr. 23 |
69.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11792724
|
Swann-Morton™
0208 |
Nr. 22 |
55.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708373
|
Swann-Morton™
0211 |
Nr. 24 |
58.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Carbon steel to BS EN 27740
- Sterile
Specifica
Acciaio al carbonio | |
Sterile | |
Confezione da 100 |
Lama bisturi | |
Conformità CE 93/42/CE |