Learn More
Cell Viability Incorporated™ Pacchetto reagente singolo incorporato vitalità cellulare
Save money without losing performance with alternative reagents for automated CCD cell viability analyzers. Cell Viability Incorporated™ CCD Cell Viability Reagent Pack features long-term material stability.
Marca: Cell Viability Incorporated™ 2400102
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 5.96250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
- Same count performance as original reagent pack vendor.
- Suitable for Vi-Cell™ analyzers.
- Long-term material stability - no cooling necessary.
- Cost savings.
Specifica
Da utilizzare come ricambio diretto per l'analizzatore Vi-Cell | |
Includes reagent kit and 200 sample cups. | |
200 bicchieri per campione |
Sicurezza e movimentazione
- Cell Viability Reagent Pack
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol