Learn More
Fisherbrand™ Cellulose Membranes
Suitable for Clarification and sterilizing filtration of biological fluids . Fisherbrand™ Cellulose Membranes filters are composed of pure cellulose acetate modified to offer researchers the lowest binding filters available.
45.40€ - 89.80€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Tipo di filtro | Microfilter |
Materiale | Cellulose Acetate |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Sterilizing filtration of aqueous solutions (Nutrient media, Buffers and sera), sterilizing filtration of Proteins and enzyme, receptor binding studies |
Codice del prodotto | Marca | Punto di bolla | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Punto di bolla | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11715315
|
Fisherbrand™
|
3.1bar | 25 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11725315
|
Fisherbrand™
|
3.1bar | 47 mm |
89.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11705315
|
Fisherbrand™
|
4bar | 47 mm |
82.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11795305
|
Fisherbrand™
|
4bar | 25 mm |
45.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Filtration sterile of aqueous solutions (nutrient media, sera, buffers)
- Sterilizing filtration of proteins and enzymes
- Provide high throughputs
- Reduces filter changes when filtering proteinaceous solutions
- Has Receptor binding studies
- Low binding characteristics
- Made of hydrophilic membranes
- Uniform pore size structure allows consistent flow rates
- Present strength and dimension stability (130psi) and resist to 135°C
Specifica
White | |
Cellulose Acetate | |
Sterilizing filtration of aqueous solutions (Nutrient media, Buffers and sera), sterilizing filtration of Proteins and enzyme, receptor binding studies | |
100 Pack | |
Yes |
Microfilter | |
Non-sterile | |
Hydrophilic | |
Plain Disc |