Learn More
Kartell™ Coppette Hitachi in polisitrene trasparente
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
22.25€ - 30.25€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Product Type | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Product Type | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11393804
|
Kartell™
02511004 |
0.5 ml | Boccetta | 24.5 mm |
22.25€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11323814
|
Kartell™
0260000 |
2.0 mL | Hitachi™ Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40 | 38 mm |
30.25€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- Una gamma di coppette in polistirene trasparente per analizzatore automatico con base conica
- Struttura autonoma
- Con approvazione CE-IVD
Specifications
Polistirene | |
Sì |