Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5420
Il modello Eppendorf Centrifuge 5420 ha una capacità di 24 posti e un ingombro ridotto ed è destinato a essere impiegato per la purificazione degli acidi nucleici e le applicazioni di estrazione da gel.
1920.00€ - 2495.00€
Specifica
Velocità max | 15,060 rpm |
---|---|
RCF max | 21,300 × g |
Display | grande LCD brillante |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 8.7 in |
Altezza (sistema metrico) esterno | 22 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16458520
|
Eppendorf™
5420000016 |
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana | con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2 | 230V/50–60Hz (EU) |
2495.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16488520
|
Eppendorf™
5420000210 |
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana | senza rotore | 230V/50/60Hz (EU) |
2050.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16372288
|
Eppendorf™
5420000113 |
Centrifuge 5420, tastiera a membrana | con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2 | 230V/50–60Hz (EU) |
2370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16408530
|
Eppendorf™
5420000318 |
Centrifuge 5420, tastiera a membrana | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
1920.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Rotore standard per un massimo di 24 provette da 1,5 e da 2,0 mLCestelli e accessori per un massimo di 32 provette PCR da 0,2 mL o 4 strisce PCR da 8 postiAdattatori per provette da 0,2, 0,4 e 0,5 mL come pure BD Microtainer™ da 0,6 mL Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica con un ditoCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoRotori e coperchi rotore in alluminio anodizzato di alta qualitàPer una centrifugazione rapida, basta premere una volta il pulsante short-spin - non è necessario mantenere il tasto premuto durante il processoPannello operatore con tastiera facile da pulireIngombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in (L × P × A)Velocità max: 21,300 × g (15,060 rpm)Specifica
15,060 rpm | |
grande LCD brillante | |
22 cm | |
9.4 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
sì | |
35 cm | |
no | |
230 V |
21,300 × g | |
8.7 in | |
da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo | |
24 cm | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
tastiera a membrana | |
290 W | |
50 – 60 Hz |