Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
Marca:  Eppendorf™ 5405000514
2404.00 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "22546" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 18.45000kg
Codice prodotto. 15851645
  • 3005.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.
  • Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
  • Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
  • Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
  • Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
  • Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
  • Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
  • Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
Specifica
Specifica
24 x 1.5/2 ml
21.300 × g
9.5 in
media di 45 dB(A) nei primi 12 minuti e successivamente < 51 dB(A) con il rotore FA-24x2
9.5 in
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
con rotore FA-24x2
Sì
Pannello di controllo con manopola rotante per una rapida modifica dei parametri
Centrifuge 5425, manopole rotanti
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale)
230 V
15,000 gir/min
grande LCD brillante
24 cm
da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
24 cm
Microcentrifughe
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
230V/50–60Hz (EU)
39 cm
280 W
no
15.6 kg
Comprende un rotore FA-24x2
Offerte speciali
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.