Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
La gamma di centrifughe Eppendorf 5702 per uso generico a bassa velocità soddisfa le esigenze dei laboratori di coltura cellulare e di ricerca clinica a resa media. Oltre a essere estremamente silenziose, sono molto compatte e pertanto trovano facilmente spazio su ogni banco di laboratorio.
2135.00€ - 6620.00€
Specifica
RCF max | 3,000 × g |
---|---|
Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
Display | LCD |
Temporizzatore | 0 – 99 min, in funzionamento continuo |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10746805
|
Eppendorf™
5702000329 |
Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
3690.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17322831
|
Eppendorf™
5702000510 |
Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti | con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
3790.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10469451
|
Eppendorf™
5702000019 |
Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
2245.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15865083
|
Eppendorf™
5702000320 |
Centrifuge 5702, manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
3510.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17332831
|
Eppendorf™
5702000515 |
Centrifuge 5702, manopole rotanti | con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
3695.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15845083
|
Eppendorf™
5702000010 |
Centrifuge 5702, manopole rotanti | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
2135.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10194444
|
Eppendorf™
5703000322 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
6620.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12689355
|
Eppendorf™
5703000420 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
6455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10772963
|
Eppendorf™
5703000012 |
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti | Senza rotore | 230V, 50–60Hz (EU) |
5320.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15805093
|
Eppendorf™
5703000320 |
Centrifuge 5702 R, manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
6300.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15825093
|
Eppendorf™
5703000425 |
Centrifuge 5702 R, manopole rotanti | con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori | 230V/50–60Hz (EU) |
6145.00€
1 set |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15885083
|
Eppendorf™
5703000010 |
Centrifuge 5702 R, manopole rotanti | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
5065.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10485762
|
Eppendorf™
5704000016 |
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), manopole rotanti | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
6010.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15845093
|
Eppendorf™
5704000010 |
Centrifuge 5702 RH, manopole rotanti | senza rotore | 230V/50–60Hz (EU) |
5725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Max. velocità: 3,000 × g (4,400 rpm)Ingombro minimo che trova posto in qualsiasi banco da laboratorioMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroRidotta altezza di accesso per facilitare le operazioni di carico e scarico della centrifugaFunzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduale. Ottimizzata per la separazione cellulare ottenuta mediante centrifugazione su gradienteFunzione 'At set RPM', che attiva il timer nel momento esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli di centrifugazione perfettamente riproducibiliBlocco dei tasti che previene accidentali cambi d'impostazioneCamera del rotore in acciaio inossidabile, a prova di ruggine e facile da pulireMassima sicurezza, grazie al rilevamento elettronico di ogni eventuale sbilanciamentoSpecifica
3,000 × g | |
LCD | |
50/60 Hz |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
0 – 99 min, in funzionamento continuo |
The Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.