Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Le centrifughe Eppendorf MiniSpin e MiniSpin plus sono così piccole da poter essere sistemate in ogni stazione di lavoro. Le parti principali sono realizzate in metallo per la massima sicurezza e MiniSpin plus offre la velocità giusta per le separazioni della biologia molecolare.
1185.00€ - 1615.00€
Specifica
Velocità max | 14,500 gir/min |
---|---|
RCF max | 14.1 xg |
Display | grande LCD |
Altezza (sistema imperiale) esterno | 5.12 in. |
Altezza (sistema metrico) esterno | 13.0 cm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Include | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15805083
|
Eppendorf™
5452000010 |
Centrifuge MiniSpin™, tastiera a membrana | 12 x 2 mL | con Rotor F-45-12-11 | 230V/50–60Hz (EU) |
1185.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15825083
|
Eppendorf™
5453000015 |
Centrifuge MiniSpin™ plus, tastiera a membrana | 12 x 2 mL | con Rotor F-45-12-11 | 230V/50–60Hz (EU) |
1540.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10132861
|
Eppendorf™
5452000018 |
Centrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), tastiera a membrana | Da 1.5 a 2 ml | con Rotor F-45-12-11 | 230V/50–60Hz (EU) |
1245.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10738882
|
Eppendorf™
5453000011 |
Centrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), tastiera a membrana | 12 x 1.5/2 ml | con Rotor F-45-12-11 | 230V/50–60Hz (EU) |
1615.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Capacità del rotore: 12 x 1,5/2,0 × mL provette, 2 × strisce PCR da 8 provetteMax. velocità: 14,100 × g (14.500 rpm)Ingombro estremamente ridottoTempo di accelerazione e decelerazione < 13 sDisplay digitale per tempo e velocitàAlloggiamento del rotore in metalloTasto Short Spin per una centrifugazione rapida e agevoleLa ventilazione opzionale riduce il riscaldamento e protegge i campioni sensibiliCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoSpecifica
14,500 gir/min | |
grande LCD | |
13.0 cm | |
22.5 cm | |
con Rotor F-45-12-11 | |
sì | |
50/60 Hz |
14.1 xg | |
5.12 in. | |
8.86 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati | |
no | |
230 V |