Learn More
Cesium Chloride Lanthanum Chloride Buffer, Honeywell™ Fluka™
TraceSELECT™, for flame atomic absorption spectrometry
Marca: Honeywell Fluka 95164-250ML
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7647-17-8 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifica
Cesium chloride Lanthanum chloride buffer | |
MFCD00152971 | |
Poly Bottle |
250 mL | |
UN3082 | |
1.17g/mL at 20°C |
Sicurezza e movimentazione
- Cesium chloride Lanthanum chloride buffer
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Caesium chloride, Lanthanum chloride anhydrous