Learn More
OHAUS™ Chain Clamp
OHAUS™ Chain Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
60.50€ - 219.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) braccio | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) braccio | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15792279
|
OHAUS™
30392235 |
Nickel-plated | 127 mm | Small |
60.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15732309
|
OHAUS™
30392259 |
Nickel-plated | 127 mm | Large |
87.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15742309
|
OHAUS™
30392260 |
Nickel-plated | 305 mm | Large |
92.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15782269
|
OHAUS™
30392224 |
Stainless Steel | 127 mm | Large |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
- Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
- Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
Specifica
Chain Clamp | |
13 mm |