Learn More
CHEMetrics Mercury-Free COD Vials Kits
Contains premeasured reagents for accurate, economical determination of COD
38.60€ - 192.00€
Specifications
Analiti | Chemical Oxygen Demand (COD) |
---|---|
Descrizione | A fresh reagent ampoule blank must be prepared for each series of tests; therefore the number of samples that can be tested with each kit will vary. |
Da utilizzare con (applicazione) | Premeasured reagents for accurate, economical determination of COD, determination of the oxidizable organic matter content of wastewater |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Digestor block as well as a photometer or spectrophotometer |
Durata del test | 2 hr. digestion |
Product Code | Brand | Range | Include | N. di test | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Range | Include | N. di test | Price | Quantity & Availability | |||
11893510
|
CHEMetrics
K7351S |
0 to 150 ppm (LR) | 25 vials and instruction book | 24 |
38.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11701034
|
CHEMetrics
K7356 |
0 to 150 ppm | 150 vials and instruction book | 149 (except distilled water) |
192.00€
495mL |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11803520
|
CHEMetrics
K7361S |
Da 0 a 1500 ppm | Manuale di istruzioni | 24 |
38.60€
0.08L |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11761044
|
CHEMetrics
K7366 |
0 to 1500 ppm | 150 vials and instruction book | 149 (except distilled water) |
192.00€
7.13L |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11813520
|
CHEMetrics
K7371S |
0 - 15000 ppm | Manuale di istruzioni | 24 |
38.60€
0.01L |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11791054
|
CHEMetrics
K7376 |
0 to 15,000 ppm | 98 vials and instruction book | 97 (except distilled water) |
128.00€
pezzi 98 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Description
- No need to modify or recalibrate existing equipment or procedures
- Optical-quality glass for accuracy
- Available in mercury and mercury-free versions
- Standard 5/8 in. (16 mm) diameter for compatibility with standard COD reactors and spectrophotometers; can also be used in micro-COD reactors
- Follow the EPA-approved method for compliance reporting and use potassium dichromate as the oxidizing agent, silver sulfate as the catalyst, and mercury chloride to remove chloride interference
- Mercury-free version uses the same oxidizing agent and catalyst without the chloride compensator
Specifications
Chemical Oxygen Demand (COD) | |
Premeasured reagents for accurate, economical determination of COD, determination of the oxidizable organic matter content of wastewater | |
2 hr. digestion |
A fresh reagent ampoule blank must be prepared for each series of tests; therefore the number of samples that can be tested with each kit will vary. | |
Digestor block as well as a photometer or spectrophotometer | |
COD Vials Kit |