Learn More
Buerkle™ Grembiule in PVC resistente alle sostanze chimiche
41.54 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
41.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
41.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Length: 80cm
Descrizione
Grembiule in plastica PVC con occhielli, fascia per il collo e fascia per la vita saldata, qualità industriale, nero, rinforzato in fibra, misura 80 cm x 100 cm. In PVC.
Specifica
Tipo | Apron |
Materiale | PVC |
Colore | Nero |
Struttura | Reinforced plastic fabric |
Resistenza | Chemicals |
Include | Occhielli, fascia dietro al collo e fascia in vita |
Dimensioni (L x P) | 80 x 100 cm |
Lunghezza (sistema metrico) | 80 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 100 cm |