Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Con le economiche etichette in polipropilene bianche opache (B-7425) è possibile contrassegnare contenitori di campioni asciutti a temperatura ambiente. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
58.18€ - 93.95€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Black on White |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17950770
|
Brady™
170847 |
0.375 x 1 in. |
58.18€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17960750
|
Brady™
170846 |
1 x 1.5 in. |
93.95€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Speciali: prefustellate per l'uso su contenitori o fiale per campioni asciutti a temperatura ambiente
- Durevoli: resistenti a temperature estreme, contatto chimico moderato e uso quotidiano
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Labels | |
BMP51, M511 | |
0.004 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-112°F to +158°F | |
0.5 in. |