Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphenicol, 98%
42.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21971" per avere il tuo prezzo promozionale.
43.11 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21971" per avere il tuo prezzo promozionale.
43.11 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
- Chloramphenicol is an organochloride compound that contains a nitrobenzene ring
- Chloramphenicol acts as a bacteriostatic by binding the 50S ribosomal subunit and preventing peptide formation
- Stops peptidyltransferase activity by complexing to 50S subunit
Applications
- Intended for molecular and microbiology applications such as antibiotic resistance gene testing and selective growth experiments and as a selection agent in bacterial cell culture
- For research use only
Specifica
Materiale o nome chimico | Chloramphenicol |
Tipo | Chloramphenicol |
Punto di fusione | 149.0°C to 153.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Flacone in vetro |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether |
Peso formulazione | 323.13 |
Rotazione specifica | + 18.50 |
Percent Purity | 98% |
Quantità | 25 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Chloramphenicol
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.