Learn More
Azpack™ Nastro isolante per il settore elettrico Chroma Gesellschaft™
Adheres to glass, metal, paper, plastic and wood. Azpack™ Electrical Insulating Tape is flame retardant, self-extinguishing, and UV resistant.
Marca:  Azpack™ 12311419
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25740kg
Codice prodotto. 12311419
  • 31.80€ / pezzi 8
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Red and blue tape denote voltage level and phasing
  • Black tape is used mainly for insulation
  • Width: 19mm
  • 10m reel
  • Material: PVC
Specifica
Specifica
Nero
Nastro isolante elettrico
8 conf.
10 m
PVC
Aderisce a vetro, metallo, carta, plastica e legno
0.133 mm
19 mm